2-Bromo-6-methoxybenzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR302170-5G
APOSOR302170-5GEA
58
EUR
APOSOR302170-5G
2-Bromo-6-methoxybenzothiazole
2-Bromo-6-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₆BrNOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08459026 CAS-Nummer: 2941-58-4 |