2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR302172-5G
APOSOR302172-5GEA 60.9 EUR
APOSOR302172-5G
2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin
2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092010
CAS-Nummer: 28489-45-4