1,6-Dichloro-2,7-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302178-1G
APOSOR302178-1GEA
0
EUR
APOSOR302178-1G
1,6-Dichloro-2,7-naphthyridine
1,6-Dichloro-2,7-naphthyridine
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26403990 CAS-Nummer: 1335053-95-6 |