2-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR302189-1G
APOSOR302189-1GEA
357
EUR
APOSOR302189-1G
2-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
2-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11557267 CAS-Nummer: 83734-43-4 |