2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-1H-pyrazole-3-acetic acid
OR302195-1G
APOSOR302195-1GEA
212
EUR
APOSOR302195-1G
2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991896 CAS-Nummer: 174891-10-2 |