3-Formyl-4-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 4-Methoxynicotinaldehyde
OR302197-1G
APOSOR302197-1GEA
226
EUR
APOSOR302197-1G
3-Formyl-4-methoxypyridin
3-Formyl-4-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112505 CAS-Nummer: 82257-15-6 |