2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR302203-1G
APOSOR302203-1GEA 125 EUR
APOSOR302203-1G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11865230
CAS-Nummer: 290307-40-3