tert-Butyl (4-formylpyridin-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302225-1G
APOSOR302225-1GEA
179
EUR
APOSOR302225-1G
tert-Butyl (4-formylpyridin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (4-formylpyridin-2-yl)carbamate
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09757496 CAS-Nummer: 304873-65-2 |