2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR302231-1G
APOSOR302231-1GEA
272
EUR
APOSOR302231-1G
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923938 CAS-Nummer: 185315-51-9 |