1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302235-1G
APOSOR302235-1GEA 77 EUR
APOSOR302235-1G
1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
Formel: C₈H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092717
CAS-Nummer: 6302-02-9