Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302241-1G
APOSOR302241-1GEA
464
EUR
APOSOR302241-1G
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 238,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25973573 CAS-Nummer: 1335053-81-0 |