Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
OR302253-1G
APOSOR302253-1GEA
63.8
EUR
APOSOR302253-1G
Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO₂ Molecular Weight: 270,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173348 CAS-Nummer: 21168-41-2 |