2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide
OR302262-25G
APOSOR302262-25GEA
69.6
EUR
APOSOR302262-25G
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 95%
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formel:
C₁₆H₁₃Cl₂N₅OS Molecular Weight: 394.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045075 CAS-Nummer: 302964-08-5 |