4-Bromophthalimide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
OR302268-100G
APOSOR302268-100GEA
157
EUR
APOSOR302268-100G
4-Bromophthalimide
4-Bromophthalimide
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466049 CAS-Nummer: 6941-75-9 |