4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy)aniline
OR302272-1G
APOSOR302272-1GEA
194
EUR
APOSOR302272-1G
4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07790198 CAS-Nummer: 50609-01-3 |