Quinoline-4,7-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR302275-1G
APOSOR302275-1GEA
279
EUR
APOSOR302275-1G
Quinoline-4,7-diol
Quinoline-4,7-diol
Formel:
C₉H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260461 CAS-Nummer: 955938-89-3 |