(3R,4S)-tert-Butyl 3,4-dihydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
rel-(3R,4S)-tert-Butyl 3,4-dihydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR302297-1G
APOSOR302297-1GEA
277
EUR
APOSOR302297-1G
(3R,4S)-tert-Butyl 3,4-dihydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4S)-tert-Butyl 3,4-dihydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21919047 CAS-Nummer: 186393-22-6 |