7-Methylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR302301-1G
APOSOR302301-1GEA
404
EUR
APOSOR302301-1G
7-Methylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4(3H)-one
7-Methylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-4(3H)-one
Formel:
C₆H₆N₄O Molecular Weight: 150,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755918 CAS-Nummer: 55457-11-9 |