Benzyl 4-(sulphamoylmethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302309-1G
APOSOR302309-1GEA
144
EUR
APOSOR302309-1G
Benzyl 4-(sulphamoylmethyl)piperidine-1-carboxylate
Benzyl 4-(sulphamoylmethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₄S Molecular Weight: 312,385 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27501042 CAS-Nummer: 1585225-95-1 |