4-(Azetidin-3-yl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR302316-1G
APOSOR302316-1GEA
0
EUR
APOSOR302316-1G
4-(Azetidin-3-yl)morpholine hydrochloride
4-(Azetidin-3-yl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11865371 CAS-Nummer: 223381-71-3 |