1-(2-Hydroxy-2-methylprop-1-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-ol, 2-Methyl-1-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol, 2-[1-(2-Hydroxy-2-methylprop-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR302325-1G
APOSOR302325-1GEA
557
EUR
APOSOR302325-1G
1-(2-Hydroxy-2-methylprop-1-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
1-(2-Hydroxy-2-methylprop-1-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₃BN₂O₃ Molecular Weight: 266,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22378011 CAS-Nummer: 1082503-77-2 |