4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302339-250MG
APOSOR302339-250MGEA 104 EUR
APOSOR302339-250MG
4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 252…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038480
CAS-Nummer: 67139-79-1