6-Bromopyridine-3,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302354-1G
APOSOR302354-1GEA
493
EUR
APOSOR302354-1G
6-Bromopyridine-3,4-diamine
6-Bromopyridine-3,4-diamine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Molecular Weight: 188,025 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100655 CAS-Nummer: 1033203-41-6 |