5-Aminoisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Aminoisoquinolin-1-ol, 5-AIQ
OR302365-1G
APOSOR302365-1GEA
411
EUR
APOSOR302365-1G
5-Aminoisoquinolin-1(2H)-one
5-Aminoisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06198896 CAS-Nummer: 93117-08-9 |