1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR302386-1G
OR302386-250MG
OR302386-500MG
APOSOR302386-1GEA
0
EUR
APOSOR302386-1G
APOSOR302386-250MG
APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formel:
C₈H₁₃ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019346 CAS-Nummer: 2890-61-1 |