4-Nitropyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302393-1G
APOSOR302393-1GEA
290
EUR
APOSOR302393-1G
4-Nitropyridin-3-amine
4-Nitropyridin-3-amine
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114232 CAS-Nummer: 13505-02-7 |