4-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Morpholinoethyl)aniline
OR302403-1G
APOSOR302403-1GEA
71.2
EUR
APOSOR302403-1G
4-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]aniline
4-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]aniline
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,284 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114508 CAS-Nummer: 262368-47-8 |