Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-methylpiperidine-3-carboxylate, 6-Methyl-3-piperidinecarboxylic acid methyl ester
OR302409-1G
APOSOR302409-1GEA
301
EUR
APOSOR302409-1G
Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13178893 CAS-Nummer: 908245-03-4 |