4-Brompyrimidin-2-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302429-1G
APOSOR302429-1GEA
928
EUR
APOSOR302429-1G
4-Brompyrimidin-2-carbonitril
4-Brompyrimidin-2-carbonitril
Formel:
C₅H₂BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12400798 CAS-Nummer: 1160995-48-1 |