4-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302434-1G
APOSOR302434-1GEA
603
EUR
APOSOR302434-1G
4-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzene-1,2-diamine
4-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzene-1,2-diamine
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O Molecular Weight: 207,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11046432 CAS-Nummer: 825619-02-1 |