Azetidine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302435-1G
APOSOR302435-1GEA 0 EUR
APOSOR302435-1G
Azetidine-3-carbonitrile
Azetidine-3-carbonitrile
Formel: C₄H₆N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 732976-86-2