Dihydrothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
OR302453-1G
APOSOR302453-1GEA
227
EUR
APOSOR302453-1G
Dihydrothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Dihydrothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Formel:
C₄H₆O₃S Molecular Weight: 134,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00154869 CAS-Nummer: 17115-51-4 |