5-Bromoquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR302486-1G
APOSOR302486-1GEA
462
EUR
APOSOR302486-1G
5-Bromoquinolin-2(1H)-one
5-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11108678 CAS-Nummer: 99465-09-5 |