5-(tert-Butyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302488-1G
APOSOR302488-1GEA
945
EUR
APOSOR302488-1G
5-(tert-Butyl)pyrazine-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 180,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20639242 CAS-Nummer: 242813-48-5 |