6-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR302496-1G
APOSOR302496-1GEA
105
EUR
APOSOR302496-1G
6-Methoxy-1H-indazol
6-Methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261132 CAS-Nummer: 3522-07-4 |