6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302506-1G
APOSOR302506-1GEA 125 EUR
APOSOR302506-1G
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formel: C9H15N5
Molecular Weight: 193,2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999229
CAS-Nummer: 96225-96-6