4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR302509-1G
APOSOR302509-1GEA 55.1 EUR
APOSOR302509-1G
4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin 98%
4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5700 g/mol
Schmelzpunkt: 264 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689582
CAS-Nummer: 2770-01-6