6-Morpholinopyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302514-1G
APOSOR302514-1GEA
106
EUR
APOSOR302514-1G
6-Morpholinopyrazin-2-amine
6-Morpholinopyrazin-2-amine
Formel:
C₈H₁₂N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05722015 CAS-Nummer: 717847-03-5 |