6-Methyl-2,4-pyrimidinediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302527-1G
APOSOR302527-1GEA
102
EUR
APOSOR302527-1G
6-Methyl-2,4-pyrimidinediamine
6-Methyl-2,4-pyrimidinediamine
Formel:
C₅H₈N₄ Molecular Weight: 124,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127861 CAS-Nummer: 1791-73-7 |