(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-3-pyridinemethanol, (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol
OR302533-1G
APOSOR302533-1GEA 95.7 EUR
APOSOR302533-1G
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203066
CAS-Nummer: 138116-34-4