2-Isopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302540-1G
APOSOR302540-1GEA
289
EUR
APOSOR302540-1G
2-Isopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
2-Isopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₈H₁₃N₃ Molecular Weight: 151,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12189389 CAS-Nummer: 4595-70-4 |