6-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302549-1G
APOSOR302549-1GEA
719
EUR
APOSOR302549-1G
6-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
6-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007917 CAS-Nummer: 22246-00-0 |