6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridazin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302562-1G
APOSOR302562-1GEA
306
EUR
APOSOR302562-1G
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridazin-3-amine
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridazin-3-amine
Formel:
C₉H₁₅N₅ Molecular Weight: 193,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192341 CAS-Nummer: 66346-94-9 |