4-tert-Butylphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-tert-Butylphenylisothiocyanate
OR30261-1G
APOSOR30261-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30261-1G
4-tert-Butylphenylisothiocyanat
4-tert-Butylphenylisothiocyanat
Formel:
C₁₁H₁₃NS Molecular Weight: 191,2926 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022059 CAS-Nummer: 19241-24-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |