4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302618-250MG
APOSOR302618-250MGEA
183
EUR
APOSOR302618-250MG
4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde 97%
4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde
Formel:
C₇H₆BrNO Molecular Weight: 200,033 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190304 CAS-Nummer: 1196157-14-8 |