4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-4,5-diamino-2-methylbenzene, 2-Chloro-4,5-diaminotoluene
OR30268-1G
APOSOR30268-1GEA 29 EUR
APOSOR30268-1G
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉ClN₂
Molecular Weight: 156,613 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221471
CAS-Nummer: 63155-04-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III