(3aR,6aR)-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302700-250MG
APOSOR302700-250MGEA
165
EUR
APOSOR302700-250MG
(3aR,6aR)-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate
(3aR,6aR)-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole-5(1H)-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 212,289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18374593 CAS-Nummer: 370882-39-6 |