(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR302705-5G
APOSOR302705-5GEA
195
EUR
APOSOR302705-5G
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202402 CAS-Nummer: 101555-60-6 |