2-Amino-4-methylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR30273-1G
APOSOR30273-1GEA
65.4
EUR
APOSOR30273-1G
2-Amino-4-methylbenzamid
2-Amino-4-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221474 CAS-Nummer: 39549-79-6 |