Oxetan-3-yl methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302751-1G
APOSOR302751-1GEA
198
EUR
APOSOR302751-1G
Oxetan-3-yl methanesulphonate
Oxetan-3-yl methanesulphonate
Formel:
C₄H₈O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22192544 CAS-Nummer: 148430-81-3 |